2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
023329-1G
FLUO023329-1GEA
31.1
EUR
FLUO023329-1G
2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Molecular Weight: 162,11 g/mol |
MDL:
MFCD04972538 CAS-Nummer: 183610-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |