3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
023335.5G
023335-1G
FLUO023335.5GEA
585
EUR
FLUO023335.5G
FLUO023335-1G
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈OS Molecular Weight: 176,24 g/mol |
MDL:
MFCD00052307 CAS-Nummer: 22053-74-3 |