4-Methyl-2-thiophencarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
023897-1G
FLUO023897-1GEA
495
EUR
FLUO023897-1G
4-Methyl-2-thiophencarbonitril
4-Methyl-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₆H₅NS |
MDL:
MFCD06657972 CAS-Nummer: 73305-93-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |