(R)-(-)-Epichlorhydrin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, (R)-(-)-Glycerolepichlorhydrin
023906-25G
023906-5G
FLUO023906-25GEA
83.6
EUR
FLUO023906-25G
FLUO023906-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrin
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel:
ClCH₂CH(O)CH₂ Siedepunkt: 115…116 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –48 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077759 CAS-Nummer: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...