(S)-(+)-Epichlorhydrin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (S)-(+)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (S)-(+)-Glycerolepichlorhydrin, (S)-(+)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
023907-25G 023907-5G
FLUO023907-25GEA 121 EUR
FLUO023907-25G FLUO023907-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrin
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Molecular Weight: 92.52 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077760
CAS-Nummer: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1 II