2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
023916-25G
023916-5G
FLUO023916-25GEA
705
EUR
FLUO023916-25G
FLUO023916-5G
2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molecular Weight: 215.0225 g/mol |
MDL:
MFCD06657979 CAS-Nummer: 845866-92-4 |