2-Chlor-5-hydroxypyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
024512-5G
FLUO024512-5GEA
60.9
EUR
FLUO024512-5G
2-Chlor-5-hydroxypyridin
2-Chlor-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄ClNO |
MDL:
MFCD00234050 CAS-Nummer: 41288-96-4 |