1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Chloro-2-fluorobromobenzene
024515-5G
024515-25G
FLUO024515-5GEA
81.3
EUR
FLUO024515-5G
FLUO024515-25G
1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrClF |
MDL:
MFCD03412182 CAS-Nummer: 144584-65-6 |