3-Brom-2-chlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
024558-25G
FLUO024558-25GEA
233
EUR
FLUO024558-25G
3-Brom-2-chlortoluol
3-Brom-2-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol |
MDL:
MFCD07782165 CAS-Nummer: 97329-43-6 |