1,3-Difluor-5-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluoroiodobenzene
024566-25G
FLUO024566-25GEA
152
EUR
FLUO024566-25G
1,3-Difluor-5-iodbenzol
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Formel:
C₆H₃F₂I Molecular Weight: 239,99 g/mol |
MDL:
MFCD03094155 CAS-Nummer: 2265-91-0 |