3-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid, 3-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid
024625-1G
FLUO024625-1GEA
125
EUR
FLUO024625-1G
3-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
3-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Molecular Weight: 208,64 g/mol |
MDL:
MFCD07782175 CAS-Nummer: 875166-92-0 |