4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
024626-5G
FLUO024626-5GEA
461
EUR
FLUO024626-5G
4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Molecular Weight: 208,63 g/mol |
MDL:
MFCD01365818 CAS-Nummer: 629672-19-1 |