(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
024870-100G
FLUO024870-100GEA
87.9
EUR
FLUO024870-100G
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
Formel:
C₂₀H₁₈O₈ Molecular Weight: 386,36 g/mol |
MDL:
MFCD00064440 CAS-Nummer: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |