4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzolboronsäure, (4-Chlor-2-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-chlor-2-fluorphenyl)boran
024877-5G
FLUO024877-5GEA
63.9
EUR
FLUO024877-5G
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol |
MDL:
MFCD02684293 CAS-Nummer: 160591-91-3 |