2-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzol
024882-5G
FLUO024882-5GEA
264
EUR
FLUO024882-5G
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenol
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O₂ Molecular Weight: 212,56 g/mol |
MDL:
MFCD04972753 CAS-Nummer: 70783-75-4 |