5-Brom-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
024975-5G
FLUO024975-5GEA
76.2
EUR
FLUO024975-5G
5-Brom-2-nitrobenzoesäure
5-Brom-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol |
MDL:
MFCD00093013 CAS-Nummer: 6950-43-2 |