3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
025069-25G
FLUO025069-25GEA
0
EUR
FLUO025069-25G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ Molecular Weight: 97,12 g/mol |
MDL:
MFCD00466340 CAS-Nummer: 1904-31-0 |