α-Brom-o-tolylsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 2-(Brommethyl)benzoesäure, α-Brom-o-toluylsäure

027906-10G
FLUO027906-10GEA 0 EUR
FLUO027906-10G
α-Brom-o-tolylsäure
α-Brom-o-tolylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
MDL: MFCD00090420
CAS-Nummer: 7115-89-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR