3-Fluor-2-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
032726-1G
FLUO032726-1GEA
90.9
EUR
FLUO032726-1G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)pyridin
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₄N Molecular Weight: 165.09 g/mol |
MDL:
MFCD08437598 CAS-Nummer: 886510-21-0 |