4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
033071-5G
FLUO033071-5GEA
798
EUR
FLUO033071-5G
4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₃S |
MDL:
MFCD07368708 CAS-Nummer: 887266-97-9 UN: 3261 ADR: 8,III |