4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
033095-5G
FLUO033095-5GEA
87.8
EUR
FLUO033095-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ |
MDL:
MFCD07363787 CAS-Nummer: 182344-23-6 |