2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluorpyridin-5-boronsäure, 2-Fluor-5-pyridinylboronsäure
033100-1G
FLUO033100-1GEA
50
EUR
FLUO033100-1G
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Molecular Weight: 140,91 g/mol |
MDL:
MFCD03411559 CAS-Nummer: 351019-18-6 |