2-Brom-6-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
033114-25G
FLUO033114-25GEA
165
EUR
FLUO033114-25G
2-Brom-6-fluorpyridin
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN |
MDL:
MFCD03095258 CAS-Nummer: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |