3-Amino-2-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorpyridin-3-amin, 2-Fluor-3-pyridylamin
033249-5G
FLUO033249-5GEA 91.1 EUR
FLUO033249-5G
3-Amino-2-fluorpyridin
3-Amino-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,11 g/mol
MDL: MFCD03095248
CAS-Nummer: 1597-33-7