3-Chlor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
033256-5G
FLUO033256-5GEA
63.8
EUR
FLUO033256-5G
3-Chlor-2-pyridincarbonitril
3-Chlor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ |
MDL:
MFCD03788834 CAS-Nummer: 38180-46-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |