3,3,3-Trifluorpropionitril
Lieferant: FLUOROCHEM
033300-5G
FLUO033300-5GEA
165
EUR
FLUO033300-5G
3,3,3-Trifluorpropionitril
3,3,3-Trifluorpropionitril
Formel:
C₃H₂F₃N |
MDL:
MFCD07784277 CAS-Nummer: 20530-38-5 |