3-Chlor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
033365-5G
FLUO033365-5GEA
198
EUR
FLUO033365-5G
3-Chlor-5-iodbenzoesäure
3-Chlor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄ClIO₂ Molecular Weight: 282,46 g/mol |
MDL:
MFCD00672966 CAS-Nummer: 289039-25-4 |