3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
033427-5G
FLUO033427-5GEA
375
EUR
FLUO033427-5G
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol |
MDL:
MFCD07368783 CAS-Nummer: 328-69-8 |