2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-chlorpyridin-2-amin, 3-Brom-5-chlor-2-pyridylamin
033564-5G
FLUO033564-5GEA
257
EUR
FLUO033564-5G
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Molecular Weight: 207.46 g/mol |
MDL:
MFCD00955627 CAS-Nummer: 26163-03-1 |