α,2-Dibrom-5-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
033733-25G
FLUO033733-25GEA
139
EUR
FLUO033733-25G
α,2-Dibrom-5-fluortoluol
α,2-Dibrom-5-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Br₂F Molecular Weight: 267,92 g/mol |
MDL:
MFCD00042187 CAS-Nummer: 112399-50-5 UN: 3265 ADR: 8,II |