5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chlor-4-fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlor-1-fluor-2-(trifluormethyl)benzol, 5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
033737-5G
FLUO033737-5GEA
125
EUR
FLUO033737-5G
5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₄ Molecular Weight: 198,55 g/mol |
MDL:
MFCD00060655 CAS-Nummer: 89634-74-2 |