5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
033749-5G
FLUO033749-5GEA
257
EUR
FLUO033749-5G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180,1 g/mol |
MDL:
MFCD00236302 CAS-Nummer: 243459-91-8 UN: 3261 ADR: 8,III |