3,5-Difluor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
033760-1G
FLUO033760-1GEA
58.1
EUR
FLUO033760-1G
3,5-Difluor-4-methoxybenzoesäure
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆F₂O₃ |
MDL:
MFCD01090994 CAS-Nummer: 319-60-8 |