4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
033762-1G
FLUO033762-1GEA
237
EUR
FLUO033762-1G
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD01091005 CAS-Nummer: 149105-11-3 |