4-Brom-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
033800-5G
FLUO033800-5GEA
173
EUR
FLUO033800-5G
4-Brom-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₄N |
CAS-Nummer:
875664-46-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |