Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Fluor-2-nitrobenzoesäuremethylester
034754-25G
FLUO034754-25GEA
168
EUR
FLUO034754-25G
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molecular Weight: 199,14 g/mol |
MDL:
MFCD03425619 CAS-Nummer: 393-85-1 |