5-Brom-2-fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Bromo-1-fluoro-2-methoxybenzene
035061-25G
FLUO035061-25GEA 87.9 EUR
FLUO035061-25G
5-Brom-2-fluoranisol
5-Brom-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205.03 g/mol
MDL: MFCD01861130
CAS-Nummer: 103291-07-2