3-Brom-2-fluor-6-iodbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
035141-5G
FLUO035141-5GEA
921
EUR
FLUO035141-5G
3-Brom-2-fluor-6-iodbenzonitril
3-Brom-2-fluor-6-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₂BrFIN |
MDL:
MFCD09800805 CAS-Nummer: 217816-66-5 |