2,4-Dibrom-3,6-difluoriodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
035628-5G
FLUO035628-5GEA
549
EUR
FLUO035628-5G
2,4-Dibrom-3,6-difluoriodbenzol
2,4-Dibrom-3,6-difluoriodbenzol
Formel:
C₆HBr₂F₂I |
MDL:
MFCD09878119 CAS-Nummer: 1000577-89-8 |