4-Brom-2-chlor-5-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
035677-5G
FLUO035677-5GEA
443
EUR
FLUO035677-5G
4-Brom-2-chlor-5-fluoranilin
4-Brom-2-chlor-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₄BrClFN |
MDL:
MFCD09878155 CAS-Nummer: 1000572-63-3 |