4-Brom-2-chlor-6-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
035686-5G
FLUO035686-5GEA
237
EUR
FLUO035686-5G
4-Brom-2-chlor-6-fluoranilin
4-Brom-2-chlor-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₄BrClFN Molecular Weight: 224,46 g/mol |
MDL:
MFCD09878163 CAS-Nummer: 885453-49-6 |