5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
035696-5G
FLUO035696-5GEA
231
EUR
FLUO035696-5G
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃ClFNS |
CAS-Nummer:
247170-25-8 |