4-Brom-2,3-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
035734-5G
FLUO035734-5GEA
171
EUR
FLUO035734-5G
4-Brom-2,3-difluoranilin
4-Brom-2,3-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,0035 g/mol |
MDL:
MFCD09030643 CAS-Nummer: 112279-72-8 |