5-Amino-2-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluorpyridin-5-amin, 2-Fluor-5-pyridylamin
035844-5G
FLUO035844-5GEA
83.7
EUR
FLUO035844-5G
5-Amino-2-fluorpyridin
5-Amino-2-fluorpyridin
Formel:
C₅H₅FN₂ Molecular Weight: 112,11 g/mol |
MDL:
MFCD01632180 CAS-Nummer: 1827-27-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |