3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
036028-1G
FLUO036028-1GEA 131 EUR
FLUO036028-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209,60 g/mol
MDL: MFCD04972759
CAS-Nummer: 361393-93-3