5-Brom-o-toluidin

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 2-Amino-4-bromtoluol, 5-Brom-2-methylanilin

036299-25G
FLUO036299-25GEA 48.3 EUR
FLUO036299-25G
5-Brom-o-toluidin
5-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00800678
CAS-Nummer: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR