2-Amino-4-chlorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-chloropyrimidin-2-amine
036341-25G
FLUO036341-25GEA
282
EUR
FLUO036341-25G
2-Amino-4-chlorpyrimidin
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,55 g/mol |
MDL:
MFCD00038021 CAS-Nummer: 3993-78-0 |