(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
036351-5G
FLUO036351-5GEA 110 EUR
FLUO036351-5G
(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,0200 g/mol
MDL: MFCD04035597
CAS-Nummer: 88139-91-7