2-Amino-4-bromphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Brom-2-hydroxyanilin
036709-25G
FLUO036709-25GEA 119 EUR
FLUO036709-25G
2-Amino-4-bromphenol
2-Amino-4-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,02 g/mol
MDL: MFCD00235171
CAS-Nummer: 40925-68-6