1-Chlor-3-fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
037232-5G
FLUO037232-5GEA
120
EUR
FLUO037232-5G
1-Chlor-3-fluor-2-nitrobenzol
1-Chlor-3-fluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ |
MDL:
MFCD06658264 CAS-Nummer: 64182-61-2 EINECS: 264-723-5 |